Merck
8.48333
Water
Deionized for synthesis
Synonym(e):
Wasser, Entionisiertes Wasser
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352107
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2050024
Grade:
synthesis grade
Bp:
100 °C (lit.)
Vapor pressure:
23 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Di-Wasser, for synthesis
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
form
(Colorless Liquid)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Dichte (d 20  °C/ 4  °C): 0,9979–0,9985
Leitfähigkeit (20 °C): ≤ 4,3 µS/cm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Di-Wasser
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c