Direkt zum Inhalt
8.45140
3,4-Dimethoxybenzoic acid
Msynthplus
Synonym(e):
3,4-Dimethoxybenzoic acid, Veratric acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
3,4-(CH3O)2C6H3COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.17
EC Index Number:
202-215-7
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
179-182 °C
solubility
0.5 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H10O4/c1-12-7-4-3-6(9(10)11)5-8(7)13-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChI key
DAUAQNGYDSHRET-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Colour (visual): white
Appearance of substance (visual): powder
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
1,2-dichloroethane: lot specific result
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)