Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
EC Index Number:
230-392-0
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Assay:
≥99.5% (GC)
Bp:
127 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
14 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.7-6.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
bp
127 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 9.5 °C
density
0.76 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
InChI key
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Farbe (visuell): farblos bis gelblich
Aussehen (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,755–0,758
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
1,1,1-Trichlorethan (HS-GC): chargenspezifisches Ergebnis
Benzol (HS-GC): chargenspezifisches Ergebnis
1,1-Dichlorethen: nicht nachweisbar
Tetrachlormethan: nicht nachweisbar
1,2-Dichlorethan: nicht nachweisbar
Aussehen (visuell): klar
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99,5 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,755–0,758
Wasser (K. F.): ≤ 0,20 %
Identität (IR): entspricht
1,1,1-Trichlorethan (HS-GC): chargenspezifisches Ergebnis
Benzol (HS-GC): chargenspezifisches Ergebnis
1,1-Dichlorethen: nicht nachweisbar
Tetrachlormethan: nicht nachweisbar
1,2-Dichlorethan: nicht nachweisbar
Legal Information
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Ethyldiisopropylamin
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_c
9.5 °C
flash_point_f
49.1 °F
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?