Merck
8.44011
Ethylencarbonat
for synthesis
Synonym(e):
Ethylencarbonat, 1,3-Dioxolan-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.06
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
202-510-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.21 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
crystals
autoignition temp.
465 °C
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
3.6-16.1 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
248 °C/1013 hPa
mp
36 °C
transition temp
flash point 143 °C
solubility
214 g/L
density
1.32 g/cm3 at 40 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O1CCOC1=O
InChI
1S/C3H4O3/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2
InChI key
KMTRUDSVKNLOMY-UHFFFAOYSA-N
General description
für die Synthese
Application
Ethylencarbonat zur Synthese. CAS-Nr. 96-49-1, pH-Wert 7 (200 g/l, H₂O, 20 °C).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylencarbonat
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
289.4 °F - closed cup
flash_point_c
143 °C - closed cup