Merck
8.43954
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
for synthesis
Synonym(e):
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H18LiNSi2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.33
EC Index Number:
223-725-6
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
bp
114-116 °C/1013 hPa
mp
71 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H18NSi2.Li/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h1-6H3;/q-1;+1
InChI key
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lithium bis(trimethylsilyl)amide
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°C)
17 °C - closed cup
Flammpunkt (°F)
62.6 °F - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)