Merck
8.42258
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
for synthesis
Synonym(e):
2-(4-Toluoyl)benzoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.25
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-614-3
NACRES:
NA.22
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
mp
133-137 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cccc1)C(=O)c2ccc(cc2)C
InChI
1S/C15H12O3/c1-10-6-8-11(9-7-10)14(16)12-4-2-3-5-13(12)15(17)18/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
ICQOWIXIHDDXDI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 133 °C
Melting range (upper value): ≤ 137 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)