Direkt zum Inhalt
8.41808
1,2,6-Hexantriol
for synthesis
Synonym(e):
1,2,6-Hexantriol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.17
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-424-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥96.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥96.0% (GC)
form
liquid
potency
15500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.5 (25 °C, 300 g/L in H2O)
bp
178 °C/6.5 hPa
mp
-30 °C
transition temp
flash point 195 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CO)CCCCO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI key
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,6-Hexantriol kann als Reaktant für folgende Synthesen verwendet werden:
  • Ungesättigte Alkohole über rheniumkatalysierte Desoxydehydratisierung.
  • Verzweigte Polyester über eine Schmelze-Polykondensation mit Dicarbonsäuren in Gegenwart von Tertrabutyltitanat als Katalysator.
  • Memory-Polymerschäume mit verstärkter Resistenz gegenüber Abbau.
  • α-Hydroxyketone über katalytische selektive Oxidation von 1,2-Diolen.
  • Primäre Tosylate über Dibutylzinnoxid-katalysierte Tosylierung mit Tosylchlorid.
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 96,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1,100 - 1,107
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2,6-Hexantriol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
383.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
195 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)