Direkt zum Inhalt
8.41759
3-Phenylpyridine
for synthesis
Synonym(e):
3-Phenylpyridine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.20
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
213-762-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
bp
269-270 °C/999 hPa
transition temp
flash point 110 °C
solubility
0.46 g/L
density
1.091 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1cc(ccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H9N/c1-2-5-10(6-3-1)11-7-4-8-12-9-11/h1-9H
InChI key
HJKGBRPNSJADMB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.090 - 1.094
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)