Merck
8.41751
Diethyl dicarbonate
for synthesis
Synonym(e):
Diethyl dicarbonate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
162.14
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
216-542-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
liquid
potency
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
93-94 °C/24 hPa
transition temp
flash point 69 °C
density
1.12 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)OC(=O)OCC
InChI
1S/C6H10O5/c1-3-9-5(7)11-6(8)10-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
FFYPMLJYZAEMQB-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.118 - 1.122
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
156.2 °F - closed cup
flash_point_c
69 °C - closed cup