Merck
8.41513
5α-Cholestan-3β-ol
for synthesis
Synonym(e):
5α-Cholestan-3ß-ol, Dihydrocholesterol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H48O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
388.67
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
201-315-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97.5% (GC)
form
solid
mp
130-143 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC1CC2C(C3C(C4C(C(CC4)C(CCCC(C)C)C)(CC3)C)CC2)(CC1)C
InChI
1S/C27H48O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h18-25,28H,6-17H2,1-5H3
InChI key
QYIXCDOBOSTCEI-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 143 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in chloroform): +22.0 - +25.0 °
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Cholestan-3β-ol
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c