Merck
8.41505
L-Norvaline
for synthesis
Synonym(e):
L-Norvaline
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
229-543-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystals
mp
>310 °C
solubility
48.7 g/L
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(CCC)C(=O)O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
SNDPXSYFESPGGJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=7 in HCl 20%ig): +23.0 - +26.0 °
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Norvaline
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)