Fortfahren mit
8.41248
3-Cyanopropyl-trichlorosilane
for synthesis
Synonym(e):
3-Cyanopropyl-trichlorosilane, 4-(Trichlorosilyl)-butyronitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 143,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6Cl3NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.54
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
213-990-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
€ 143,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
2830 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
237-238 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 92 °C
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCCC#N
InChI
1S/C4H6Cl3NSi/c5-9(6,7)4-2-1-3-8/h1-2,4H2
InChI key
HMFFOEBLYHLRQN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.301 - 1.305
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.42016452807374156
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
97%
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
237-238 °C/1013 hPa
bp
81 °C/27 hPa
bp
114 °C (lit.)
bp
100-101 °C/6 mmHg (lit.)
density
1.28 g/cm3 at 20 °C
density
1.360 g/cm3 at 20 °C
density
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Cyanopropyl-trichlorosilane
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
supp_hazards
Lagerklasse
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup