Fortfahren mit
8.22064
1-Hexadecene
for synthesis
Synonym(e):
1-Hexadecene, 1-Hexadecylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 38,90
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)13CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.43
UNSPSC Code:
12352002
EC Index Number:
211-105-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥92.0% (GC)
Form:
liquid
€ 38,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.35 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥92.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
240 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.5-5.8 % (v/v)
kinematic viscosity
4.0 cSt(20 °C)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
2.2 °C
transition temp
flash point 132 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCCCCCC)CCCCCCC=C
InChI
1S/C16H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-16H2,2H3
InChI key
GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 92.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.780 - 0.789
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexadecene
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
269.6 °F
flash_point_c
132 °C