Fortfahren mit
8.22019
2,4′-Dibromoacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
2,4′-Dibromoacetophenone, p-Bromophenacyl bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-BrC6H4COCH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
277.94
EC Index Number:
202-783-6
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
powder
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
powder
mp
107-110 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI key
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 112 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4′-Dibromoacetophenone
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)