Merck
8.21861
1-Octanethiol
for synthesis
Synonym(e):
1-Octanethiol, n-Octyl mercaptan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.29
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
203-918-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.3 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
autoignition temp.
240 °C
potency
2000-2450 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
199 °C/1013 hPa
mp
-49 °C
transition temp
flash point 70 °C
solubility
0.004 g/L
density
0.84 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
SCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.841 - 0.845
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanethiol
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
154.4 °F - closed cup
flash_point_c
68 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
111-88-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)