Merck
8.21600
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
for synthesis
Synonym(e):
2-Sulfobenzoic acid ammonium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(HOOC)C6H4SO3NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
230-077-8
NACRES:
NA.22
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
274-277 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1c(cccc1)C(=O)O.N
InChI
1S/C7H6O5S.H3N/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,8,9)(H,10,11,12);1H3
InChI key
PJGXSCHDOCZUNR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 274 °C
Melting range (upper value): ≤ 277 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3