Direkt zum Inhalt
8.20963
1-Pentyne
for synthesis
Synonym(e):
1-Pentyne, Propylacetylene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
68.12
EC Index Number:
210-987-1
UNSPSC Code:
12352003
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
467 hPa ( 20 °C)
assay
≥98.0% (GC)
bp
39-41 °C/1013 hPa
mp
-106 °C
transition temp
flash point -20 °C
solubility
1.05 g/L
density
0.69-0.7 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h1H,4-5H2,2H3
InChI key
IBXNCJKFFQIKKY-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.690 - 0.700
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)