Fortfahren mit
8.20948
4,4′-Diaminodiphenyl ether
for synthesis
Synonym(e):
4,4′-Diaminodiphenyl ether, 4,4′-Oxydianiline, Bis(p-aminophenyl) ether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(NH2)C6H4OC6H4-4-(NH2)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.24
EC Index Number:
202-977-0
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
vapor pressure
90 hPa ( 20 °C)
mp
191.5 °C (decomposition)
transition temp
flash point 219 °C
solubility
practically insoluble 0.048 g/L
density
1.315 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
InChI key
HLBLWEWZXPIGSM-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 189 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
signalword
Danger
wgk
WGK 3
flash_point_f
426.2 °F - closed cup
flash_point_c
219 °C - closed cup
target_organs
Thyroid
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
101-80-4
CAS No.
101-80-4
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)