Merck
8.20663
4-Hydroxybenzyl alcohol
for synthesis
Synonym(e):
4-Hydroxybenzyl alcohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H8O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.14
EC Index Number:
210-768-0
UNSPSC Code:
12352104
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
mp
118-124 °C
solubility
soluble 6.7 g/L
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
InChI key
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 114 °C
Melting range (upper value): ≤ 121 °C
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Hydroxybenzyl alcohol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)