Merck
8.20557
Isobutyl acetate
for synthesis
Synonym(e):
Isobutyl acetate, Acetic acid isobutyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COOCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.16
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-745-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
116-118 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
17 hPa ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
17 hPa ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
510 °C
potency
13400 mg/kg LD50, oral (Rat), >17400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.4-10.5 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp
-99 °C
transition temp
flash point 18 °C
solubility
7 g/L
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(CC(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)4-8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
InChI key
GJRQTCIYDGXPES-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.872
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyl acetate
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
71.6 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
22 °C - Pensky-Martens closed cup