Merck
8.20308
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt
≥97%
Synonym(e):
4-(Hydroxymercuri)benzoic acid sodium salt, PCMB
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(HOHg)C6H4COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.69
EC Index Number:
205-340-5
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H5O2.Hg.Na.H2O/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;;/h2-5H,(H,8,9);;;1H2/q;;+1;/p-1
InChI key
BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
General description
for synthesis
Analysis Note
Assay (ex Hg): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Disclaimer
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
138-85-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)