Fortfahren mit
8.18831
Diisobutylketon
for synthesis
Synonym(e):
Diisobutylketon, Isobutylketon, 2,6-Dimethyl-4-heptanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 65,80
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2COCH2CH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.24
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
203-620-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
liquid
€ 65,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
1.6 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
liquid
autoignition temp.
345 °C
potency
5750 mg/kg LD50, oral (Rat), 16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8-6.2 % (v/v)
bp
163-173 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
transition temp
flash point 47 °C
solubility
0.5 g/L
density
0.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C(CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-7(2)5-9(10)6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
PTTPXKJBFFKCEK-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fast, selective, and sensitive analysis of low-abundance peptides in human plasma by electromembrane extraction.: Diese Forschungsarbeit demonstriert die Anwendung von Diisobutylketon in Elektromembranextraktionstechniken, wodurch die Selektivität und Empfindlichkeit der Peptidanalyse deutlich verbessert wird. Mit dieser Methode sind Fortschritte in der Untersuchung der Proteomik und in der klinischen Diagnostik möglich (Balchen M et al., 2012).
  • Direct determination of bromine in plastics by electrothermal vaporization/inductively coupled plasma mass spectrometry using a tungsten boat furnace vaporizer and an exchangeable sample cuvette system.: Unterstreicht die Rolle von Diisobutylketon bei der Vorbereitung von Kunststoffproben für die Bromanalyse und geht auf zentrale Herausforderungen bei der Umweltüberwachung und bei Recyclingprozessen ein (Okamoto Y et al., 2010).
  • Flow injection wetting-film extraction system for flame atomic absorption spectrometric determination of cadmium in environmental waters.: Befasst sich mit einer neuartigen Methode mit Diisobutylketon zur Extraktion von Cadmium aus Umweltwasser, die zu verbesserten Nachweismöglichkeiten bei der Verschmutzungsüberwachung und Wassersicherheit beiträgt (Adam IS et al., 2009).
  • [Thermal desorption gas chromatography for determination of diisobutyl ketone in air of working places].: In dieser Studie wird Diisobutylketon in einer thermischen Desorptionsgaschromatographie-Methode verwendet, um die Luftqualität am Arbeitsplatz zu messen, was für die Arbeitsschutzvorschriften in industriellen Umgebungen von entscheidender Bedeutung ist (Chen W et al., 2008).
  • Synthesis of the O-(2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl)hydroxylamine oximes of selected carbonyl compounds and their determination by liquid chromatography with ultraviolet detection.: Diese Forschungsarbeit zu Diisobutylketon umfasst dessen Verwendung bei der Synthese chemischer Derivate zur verbesserten UV-Detektion in der Flüssigchromatographie, wodurch die analytische Genauigkeit bei chemischen und pharmazeutischen Analysen verbessert wird (Wiesenthal K et al., 2000).
Analysis Note
Summe von 2,6-Dimethyl-4-heptanon und 2,4-Dimethyl-6-heptanon (GC, Fl.%): ≥ 96,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,807–0,811
Identität (IR): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.20820360511537713
solubility
0.5 g/L
solubility
14.1 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble 20 g/L
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
163-173 °C/1013 hPa
bp
117-118 °C
bp
117-118 °C
bp
117-118 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
-41 °C
mp
−80 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
120.2 °F - closed cup
flash_point_c
49 °C - closed cup