Merck
8.18806
Triethylsilane
for synthesis
Synonym(e):
Triethylsilane
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H5)3SiH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.28
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
210-535-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
>1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
reaction suitability
reagent type: reductant
bp
107-109 °C/1013 hPa
transition temp
flash point -6 °C
density
0.73 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Si](CC)(CC)CC
InChI
1S/C6H15Si/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
InChI key
QXTIBZLKQPJVII-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.730 - 0.732
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triethylsilane
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
21.2 °F
flash_point_c
-6 °C