Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21NO5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.35
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
222-860-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
pH
6.3 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
147-149 °C
transition temp
flash point >110 °C
solubility
500 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+](CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C11H21NO5S/c1-10(2)11(13)17-8-7-12(3,4)6-5-9-18(14,15)16/h1,5-9H2,2-4H3
InChI key
BCAIDFOKQCVACE-UHFFFAOYSA-N
General description
N-(3-Sulfopropyl)-N-methacroyloxyethyl- N,N-dimethylammonium betaine (SBMA) is a zwitterionic monomer containing positively charged quaternary ammonium and negatively charged sulfonate groups. It is widely used in the synthesis of hydrogels.
Analysis Note
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c