Fortfahren mit
8.18410
(S)-(+)-Carvone
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(+)-Carvone, (S)-(+)-5-Isopropenyl-2-methyl-2-cyclohexenone, (S)-(+)-p-Mentha-6,8-dien-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.22
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
218-827-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
€ 53,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
potency
3562 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
228-230 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 88 °C (DIN 51758)
solubility
29-79 g/L
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=C1C[C@H](CC=C1C)C(=C)C
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4,9H,1,5-6H2,2-3H3/t9-/m0/s1
InChI key
ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.958 - 0.962
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +57.0 - +62.0 °
Identity (IR): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
43575922060124931
assay
≥99.0% (GC)
assay
96%
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
29-79 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
density
0.96 g/cm3 at 20 °C
density
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.960 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
228-230 °C/1013 hPa
bp
96-98 °C/10 mmHg (lit.)
bp
228-230 °C (lit.)
bp
227-230 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (S)-(+)-Carvone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1A
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
204.1 °F - closed cup
flash_point_c
95.6 °C - closed cup