Direkt zum Inhalt
8.18330
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
for synthesis
Synonym(e):
4-Carboxybutyltriphenylphosphonium bromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C6H5)3P(CH2)4COOH · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
443.31
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
241-782-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
203-207 °C
transition temp
flash point 195 °C
bulk density
360‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P+](CCCCC(=O)[O-])(c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1.Br
InChI
1S/C23H23O2P.BrH/c24-23(25)18-10-11-19-26(20-12-4-1-5-13-20,21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22;/h1-9,12-17H,10-11,18-19H2;1H
InChI key
MLOSJPZSZWUDSK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 203 °C
Melting range (upper value): ≤ 207 °C
Still not finding the right product?
Piktogramme
Skull and crossbonesCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)