Merck
8.18284
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
for synthesis
Synonym(e):
2′,5′-Dihydroxyacetophenone
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2,5-(OH)2-C6H3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
UNSPSC Code:
12352115
EC Index Number:
207-716-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
mp
199-202 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1c(cc(cc1)O)C(=O)C
InChI
1S/C8H8O3/c1-5(9)7-4-6(10)2-3-8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI key
WLDWSGZHNBANIO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 200 °C
Melting range (upper value): ≤ 203 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,5′-Dihydroxyacetophenone
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c