Merck
8.18191
Bis(2-ethylhexyl) amine
for synthesis
Synonym(e):
Bis(2-ethylhexyl) amine, Diisooctylamine, Di-(2-ethylhexyl)-amin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]2NH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.46
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-372-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0023 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
230 °C
potency
1008 mg/kg LD50, oral (Rat), 956 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.6-3.7 % (v/v)
pH
>7 (20 °C in H2O)
bp
157-159 °C/27 hPa
mp
<-60 °C
transition temp
flash point 130 °C
solubility
0.014 g/L
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(CC(CCCC)CC)CC(CCCC)CC
InChI
1S/C16H35N/c1-5-9-11-15(7-3)13-17-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-17H,5-14H2,1-4H3
InChI key
SAIKULLUBZKPDA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.803 - 0.805
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bis(2-ethylhexyl) amine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
266.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
130 °C - Pensky-Martens closed cup