Merck
8.16011
(S)-(-)-Phenylalanine
for synthesis
Synonym(e):
(S)-(-)-Phenylalanine, Phe, 2-Amino-3-phenylpropionic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.19
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-568-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
5.4-6.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
275-283 °C (decomposition)
solubility
27 g/L
density
1.34 g/cm3 at 20 °C
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H3]C(Cc1ccccc1)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in water): -35.5 - -33.5 °
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c