Merck
8.14811
Tritolyl phosphate
for synthesis
Synonym(e):
Tritolyl phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H21O4P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
215-548-8
NACRES:
NA.22
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.04 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
form
liquid
transition temp
flash point >200 °C
density
1.14 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[P](=O)(Oc3ccc(cc3)C)(Oc2ccc(cc2)C)Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C21H21O4P/c1-16-4-10-19(11-5-16)23-26(22,24-20-12-6-17(2)7-13-20)25-21-14-8-18(3)9-15-21/h4-15H,1-3H3
InChI key
BOSMZFBHAYFUBJ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.165 - 1.185
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tritolyl phosphate
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2