Merck
8.14674
2-Mercaptobenzothiazole
for synthesis
Synonym(e):
2-Mercaptobenzothiazole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5NS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.25
UNSPSC Code:
12352105
EC Index Number:
205-736-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (acidimetric)
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<0.000003 hPa ( 25 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
465 °C
potency
1680 mg/kg LD50, oral (Rat), >7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
15 % (v/v)
pH
7 (25 °C, 0.12 g/L in H2O)
bp
>260 °C (decomposes)
mp
180-183 °C
transition temp
flash point 243 °C
solubility
0.12 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
390 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[s]1c2c([nH][c]1=S)cccc2
InChI
1S/C7H5NS2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
InChI key
YXIWHUQXZSMYRE-UHFFFAOYSA-N
Application
<ul>
<li><strong>DFT studies of 2-mercaptobenzothiazole and 2-mercaptobenzimidazole as corrosion inhibitors for copper:</strong> This work explores the adsorption of MBT and MBI on Cu(111) using DFT studies, highlighting its applications in corrosion inhibition ().</li> </ul>
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 176 °C
Melting range (upper value): ≤ 181 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Mercaptobenzothiazole
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
392.0 °F - closed cup
flash_point_c
200 °C - closed cup