Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H6N4S2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.15
MDL number:
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
238-876-3
NACRES:
NA.22
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
form
crystals
mp
175-179 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(S\C(=N/[H])\[N+H3])\C(=N\[H])\[N+H3].[Cl-].[Cl-]
InChI
1S/C2H6N4S2.2ClH/c3-1(4)7-8-2(5)6;;/h(H3,3,4)(H3,5,6);2*1H
InChI key
BFJQSCVWXZOXGK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c