zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 88,80 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
221-321-4
NACRES:
NA.22
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
€ 88,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
mp
148 °C (External MSDS)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(C(C)C)C(=O)O)C(=O)C
InChI
1S/C7H13NO3/c1-4(2)6(7(10)11)8-5(3)9/h4,6H,1-3H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
IHYJTAOFMMMOPX-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 146 °C
Melting range (upper value): ≤ 149 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c