Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 30,40 € 22,80 |
1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,60 |
Über diesen Artikel
€ 22,80
Listenpreis€ 30,40Sparen Sie 25%Quality Segment
assay
49.0 - 52.0%
form
liquid
potency
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
transition temp
flash point 15 °C
density
0.89 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.887 - 0.892
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay 49.0 - 52.0% | assay ≥98.0% (NT) | assay 98% | assay ≥97.0% (AT) |
| form liquid | form powder | form solid | form crystals |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.89 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| transition temp flash point 15 °C | transition temp - | transition temp - | transition temp - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
59.0 °F
flash_point_c
15 °C