Fortfahren mit
81013
BSA 30%, (K)
Synonym(e):
Bovine Serum Albumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41141801
Form:
liquid
Biological source:
bovine serum
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
biological source
bovine serum
form
liquid
concentration
29-31 g/dL Biuret (protein)
color
amber
pH
7.2-7.4
solubility
water: soluble at 20 °C
storage temp.
2-8°C
General description
Albumin is one of the most extensively utilized proteins in the medical industry. Its availability, inherent stability, and ligand binding capability make albumin a critical raw material in the development and production of many diagnostic tests. With over 65 years of protein fractionation expertise, we are an experienced manufacturer of consistent bovine serum albumin products for the diagnostic and cell culture markets. Our proprietary heat shock and cold solvent fractionation processing technology allows for the delivery of products with high-quality, performance, and reliability.
Application
BSA products are fit for use as blockers, protein/antibody (conjugate) stabilizers, and in immunoassays (EIA, RIA and serology systems).
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)