Direkt zum Inhalt
8.08608
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid
for synthesis
Synonym(e):
1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)cyanuric acid, 1,3,5-Tris(2-hydroxyethyl)hexahydro-s-triazine-2,4,6-trione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H15N3O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
261.23
EC Index Number:
212-660-9
UNSPSC Code:
12352115
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
autoignition temp.
430 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
134-138 °C
transition temp
flash point 270 °C
solubility
1150 g/L
bulk density
580 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C9H15N3O6/c13-4-1-10-7(16)11(2-5-14)9(18)12(3-6-15)8(10)17/h13-15H,1-6H2
InChI key
BPXVHIRIPLPOPT-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 138 °C
Identity (IR): passes test
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
465.8 °F - open cup
flash_point_c
241 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)