Merck
8.08222
Trichloroacetonitrile
for synthesis
Synonym(e):
Trichloroacetonitrile, Trichloromethylnitrile
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2Cl3N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.39
UNSPSC Code:
12352117
EC Index Number:
208-885-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
77 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
85.7 °C/1013 hPa
mp
-44 °C
transition temp
flash point >195 °C
solubility
750 mg/L
density
1.44 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)(Cl)C#N
InChI
1S/C2Cl3N/c3-2(4,5)1-6
InChI key
DRUIESSIVFYOMK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.442 - 1.448
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroacetonitrile
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
165.2 °F
flash_point_c
74 °C