Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.15
UNSPSC Code:
12352104
EC Index Number:
203-854-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor pressure
>0.01 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
330 °C
potency
10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >19800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-13.1 % (v/v)
pH
7.5 ( in H2O)
bp
240-242 °C/1013 hPa
mp
-16 °C
transition temp
flash point 136 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
Application
- Biologisch abbaubare Polymere für nachhaltige Verpackung: In einer Studie an biobasierten Multiblock-Copolymeren, die 1,5-Pentandiol für nachhaltige Lebensmittelverpackungen enthalten, wird die Verwendung von Poly-L-Milchsäure und 2,5-Furandicarbonsäure untersucht. Dies bietet Einblicke in Kompostierkinetik und -mechanismen (Bianchi et al., 2023).
- Hochtemperatur-Batterieanwendungen: In dieser Forschungsarbeit zur Funktion wässriger Zn-Metallbatterien bei 100 °C wurde die Rolle von 1,5-Pentandiol bei der Stabilisierung von Elektrolytlösungen untersucht. Dabei wurde sein Nutzen in Hochleistungs-Energiespeichersystemen hervorgehoben (Wang et al., 2022).
- Biopolymer-Synthese für ökologische Nachhaltigkeit: Gentechnisch verändertes Halomonas bluephagenesis synthetisiert verschiedene aus αψ-Diol abgeleitete Polyhydroxyalkanoate unter Verwendung von 1,5-Pentandiol, um Kunststoffe mit verbesserter biologischer Abbaubarkeit und Leistung in Umweltanwendungen herzustellen (Yan et al., 2022).
- Fortschrittliche Materialien mit Barriereeigenschaften: Eine Studie zu erneuerbaren Polyestern auf Furfuralbasis, die 1,5-Pentandiol enthalten, berichtet über hohe Sauerstoffbarriere-Eigenschaften, die sich für Verpackungsanwendungen eignen, die eine längere Haltbarkeit und Nachhaltigkeit erfordern (Ahmed et al., 2022).
Analysis Note
Assay (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,988–0,991
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,988–0,991
Identität (IR): entspricht
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,5-Pentandiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
287.6 °F - closed cup
flash_point_c
142 °C - closed cup