Merck
8.05792
Methacrylamide
for synthesis
Synonym(e):
Methacrylamide, 2-Methyl-2-propenamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH2=C(CH3)CONH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.10
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-202-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.0015 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
510 °C
potency
1815 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
2-15 % (v/v)
pH
7.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
215 °C/1013 hPa
mp
106-112 °C
solubility
202 g/L
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C4H7NO/c1-3(2)4(5)6/h1H2,2H3,(H2,5,6)
InChI key
FQPSGWSUVKBHSU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methacrylamide
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)