Wichtige Dokumente
8.03225
Sigma-Aldrich
1,3-Dichlorobenzene
for synthesis
Synonym(e):
1,3-Dichlorobenzene
About This Item
Lineare Formel:
1,3-(Cl)2C6H4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
EG-Index-Nummer:
208-792-1
Dampfdruck
3 hPa ( 20 °C)
Assay
≥98.0% (GC)
Selbstzündungstemp.
>500 °C
Wirksamkeit
580 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
173 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-25 °C
Übergangstemp.
flash point 65 °C
Dichte
1.29 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H4Cl2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
Anwendung
1,3-Dichlorobenzene for synthesis. CAS 541-73-1, chemical formula 1,3-(Cl)₂C₆H₄.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.287 - 1.289
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
152.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
67.0 °C - closed cup