Merck
8.03105
Diethyl sulfate
for synthesis
Synonym(e):
Diethyl sulfate, Sulfuric acid diethyl ester, Ethyl sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.18
EC Index Number:
200-589-6
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
0.25 hPa ( 20 °C)
autoignition temp.
436 °C
potency
880 mg/kg LD50, oral (Rat), 944 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.8-12.2 % (v/v)
mp
-25 °C
transition temp
flash point 104 °C
solubility
7 g/L (Hydrolysis)
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C4H10O4S/c1-3-7-9(5,6)8-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
DENRZWYUOJLTMF-UHFFFAOYSA-N
General description
for synthesis
Application
Diethyl sulfate for synthesis. CAS 64-67-5, chemical formula SO₂(OC₂H₅)₂.
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
64-67-5
CAS No.
64-67-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)