Merck
8.02624
2-Chloro-4-nitroaniline
for synthesis
Synonym(e):
2-Chloro-4-nitroaniline, 4-Amino-3-chloronitrobenzene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(Cl)-4-(NO2)C6H3NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.57
EC Index Number:
204-502-2
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98.0% (HPLC)
autoignition temp.
522 °C
potency
6430 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C, 0.23 g/L in H2O)
bp
320 °C/1013 hPa (decomposes)
mp
104-107 °C
solubility
0.23 g/L
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C6H5ClN2O2/c7-5-3-4(9(10)11)1-2-6(5)8/h1-3H,8H2
InChI key
LOCWBQIWHWIRGN-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 105 °C
Melting range (upper value): ≤ 108 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
379.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
193 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)