Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)9Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.18
UNSPSC Code:
12352101
EC Index Number:
203-955-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
238 °C/1013 mbar
mp
-30 °C
transition temp
flash point 94 °C
density
1.07 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
BrCCCCCCCCCC
InChI
1S/C10H21Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h2-10H2,1H3
InChI key
MYMSJFSOOQERIO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.069 - 1.072
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Bromodecane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup