Merck
8.01113
2-Aminopyridine
for synthesis
Synonym(e):
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
2-(NH2)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
207-988-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
5 hPa ( 125 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
>630 °C
potency
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
209-211 °C/1013 hPa
mp
55-58 °C
transition temp
flash point 92 °C
bulk density
600 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ncccc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminopyridine
pictograms
CorrosionSkull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
197.6 °F - closed cup
flash_point_c
92 °C - closed cup