Merck
8.01111
4-Aminopyridine
for synthesis
Synonym(e):
4-Aminopyridine, 4-Pyridylamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
4-(NH2)C5H4N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.11
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
207-987-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
crystals
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
crystals
autoignition temp.
640 °C
potency
21 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
274 °C/1013 hPa
mp
157-160 °C
transition temp
flash point 156 °C
solubility
soluble 83 g/L
density
1.26 g/cm3 at 25 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI key
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminopyridine for synthesis. CAS 504-24-5, chemical formula 4-(NH₂)C₅H₄N.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 157 °C
Melting range (upper value): ≤ 160 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminopyridine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
312.8 °F
flash_point_c
156 °C