Fortfahren mit
8.00784
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid
for synthesis
Synonym(e):
1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic acid, Benzene-1,2,4,5-tetracarboxylic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H2(COOH)4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
254.15
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
201-879-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (acidimetric)
Form:
powder
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
powder
mp
250-260 °C
solubility
15 g/L
density
1.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)c1c(cc(c(c1)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C10H6O8/c11-7(12)3-1-4(8(13)14)6(10(17)18)2-5(3)9(15)16/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
InChI key
CYIDZMCFTVVTJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
617.0 °F
flash_point_c
325 °C