Direkt zum Inhalt
681816
Lectin, Wheat Germ, Triticum vulgaris
Synonym(e):
WGA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352202
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Specific for tri-N-acetyl-D-glucosamine. Agglutinates erythrocytes and most types of malignant cells more readily than corresponding cells from normal tissues.
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Reconstitute at 1 mg/ml in 150 mM NaCl, 10 mM phosphate buffer, pH 7.2-7.4.
Other Notes
Goldstein, I.J., et al. 1975. Biochim. Biophys. Acta405, 53.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)