Merck
662142
DUB-Inhibitor VI, P22077, Calbiochem
The DUB Inhibitor VI, P22077 controls the biological activity of DUB. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
DUB-Inhibitor VI, P22077, Calbiochem, USP7-Inhibitor II, USP47-Inhibitor II, P022077, 1-(5-(2,4-Difluorphenylthio)-4-nitrothiophen-2-yl)ethanon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H7F2NO3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=C(F)C=C2F)S1)=O
InChI key
RMAMGGNACJHXHO-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Thiophenylethanon, das nachweislich die Deubiquitinase-Aktivität von USP7 und USP47 hemmt (IC50 = 8,01 & bzw. 8,74 µM), während es eine deutlich geringere Affinität zu ATXN3, BAP1 und USP1 aufweist und keine hemmende Wirkung auf andere bekannte Zielmoleküle von PR-619 (Best.-Nr. 662141) zeigt (IC50 >50 µM). Sowohl P22077 als auch PR-619 erhöhen die Gesamtpolyubiquitinierung von Proteinen in HEK293T-Zellen in einer dosis- und zeitabhängigen Weise (20 bis 150 µM; 0,5 bis 20 Stunden), jedoch führt die Behandlung mit PR619 zu einer Hochregulierung sowohl von K48- als auch von K63-verknüpften, während die Exposition mit P22077 hauptsächlich zu einer Anreicherung von K48-verknüpften PolyUb-Ketten führt.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Altun, M., et al. 2011. Chem. Biol.18, 1401.
Tian, X., et al. 2011. Assay Drug Dev. Technol.9, 165.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c