zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL, acetonitrile: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-19-15-8-12-13(9-16(15)20-2)18-14(10-17-12)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3
InChI key
QNOXYUNHIGOWNY-UHFFFAOYSA-N
General description
Ähnlich, aber potenter als AG 1295 (Best.-Nr. 658550). Ein zellpermeabler, reversibler und ATP-kompetitiver Inhibitor der PDGF-Rezeptor-Kinase, der die Signalübertragung von menschlichen PDGF α-Rezeptoren (IC50 = 1,0 µM) und β-Rezeptoren (IC50 = 800 nM) sowie des verwandten Stammzellfaktor-Rezeptors c-kit (80%ige Hemmung bei 5 µM) blockiert. Beeinflusst weder die Bindung von PDGF-BB an den PDGF-β Rezeptor noch die Dimerisierung des Rezeptors. Hat keinen Einfluss auf die Autophosphorylierung des Rezeptors für den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor KDR oder auf die durch den vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor induzierte DNA-Synthese in Endothelzellen der Schweineaorta. Kehrt auch den transformierten Phänotyp von sis-transfizierten NIH/3T3-Zellen um, hat aber keine Wirkung auf src-transformierte NIH 3T3-Zellen oder auf die Aktivität der Kinase p60c-src (F257), die aus diesen Zellen immunpräzipitiert wurde. Hemmt die Autophosphorylierung in Flt3/Tel-BaF3- und Flt3/Itd-BaF3-Zellen wirksam mit einem IC50 von 300 nM bzw. ~1 µM.
Biochem/physiol Actions
Primäres Ziel
PDGFR-Kinase
PDGFR-Kinase
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 1,0 µM, 800 nM, gegen die Signalübertragung von menschlichen PDGF α-Rezeptoren bzw. menschlichen PDGF β-Rezeptoren
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Other Notes
Tse, KF., et al. 2002. Leukemia16, 2027.
Tse, KF., et al. 2001. Leukemia15, 1001.
Strutz, F., et al. 2001. Niere Int.59, 579.
Kovalenko, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 6260.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res. 54, 6106.
Tse, KF., et al. 2001. Leukemia15, 1001.
Strutz, F., et al. 2001. Niere Int.59, 579.
Kovalenko, M., et al. 1997. Biochemistry 36, 6260.
Kovalenko, M., et al. 1994. Cancer Res. 54, 6106.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3