Über diesen Artikel
NACRES:
NA.43
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
—
Citations:
2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
dilution
(ELISA (1:250)
Immunoblotting (1:2000)
Immunoelectrophoresis )
isotype
IgG
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Dieser Anti-Trypsin-Kaninchen-pAk ist validiert für den Einsatz in ELISA, Immunblotting und Immunelektrophorese zum Nachweis von Trypsin.
Erkennt kationisches Trypsin im Pankreasgewebe. Zeigt keine Kreuzreaktion mit anderen Plasmaproteinen.
Polyklonaler Kaninchen-Antikörper, gereinigt durch Ammoniumsulfat-Fällung und anschließende DEAE-Sephacel-Ionenaustauschchromatographie. Erkennt kationisches Trypsin.
Immunogen
Human
menschliches Pankreas-Trypsin
Application
ELISA (≥1:250)
Immunblotting (1:2.000)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Immunblotting (1:2.000)
Immunelektrophorese (siehe Anmerkungen)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In PBS, pH-Wert 7,4.
Preparation Note
Nach dem erstmaligen Auftauen in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C).
Analysis Note
Positivkontrolle
Menschliches Pankreasgewebe
Menschliches Pankreasgewebe
Other Notes
Zeigt keine Kreuzreaktion mit anderen Plasmaproteinen. Monospezifisch, bestimmt durch Immunelektrophorese gegen menschlichen Pankreasextrakt und gegen menschliches Trypsin. Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c